Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-WNT4 Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: 9H192]

Dostawca: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1.0 μg/ml; Western Blot: 5 μg/ml

Type: Primary
Antigen: WNT4 (wingless-type MMTV integration site family, member 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 9H192
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse




 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG USBIW3021A
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol WNT4
Antigen name wingless-type MMTV integration site family, member 4
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 9H192
Host Rat
Isotype IgG2a
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 37 to 76
Stężenie ~0,5 mg/ml (after reconstitution)
Purification purified by Protein G chromatography
Form lyophilized powder
Storage buffer PBS, 5% trehalose.
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość
 

Nowy wygląd i odnowione zobowiązanie

Znajome funkcje i zasoby zoptymalizowane dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy Avantor®. Nasza nowa marka symbolizuje elastyczność i zdolność do dostosowywania produktów do potrzeb klienta.

WIĘCEJ INFORMACJI ROZPOCZNIJ ZAKUPY