Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Goat Anti-Mouse IgM Polyclonal Antibody (Biotin (NHS-LC))
Dostawca: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
2,0 mg 1 mg IMMRIR2043
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgM
Antigen name Immunoglobulin M
Reactivity Mouse
Conjugation Biotin (NHS-LC)
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Goat
Isotype IgM
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Stężenie 1,50 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Cross adsorption No
Immunogen Mouse IgM
Purification Affinity purified using solid phaseMouse IgM
Form Clear, colorless liquid
Storage buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Temperatura przechowywania 2-8 °C
Shipping temperature 2-8 °C
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość