Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Goat Anti-Mouse IgM µ Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Dostawca: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
2,0 mg 2 mg IMMRIR2056
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgM
Antigen name Immunoglobulin M mu-chain
Reactivity Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Goat
Isotype IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow Cytometry Yes
Epitope µ-chain
Stężenie > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Cross Adsorption Min x w/human IgG or serum proteins
Immunogen Mouse IgM, µ chain
Purification Affinity purified using solid phaseMouse IgM-kappa
Form Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Storage Buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Temperatura przechowywania 2-8 °C
Shipping Temperature 2-8 °C
Tested Applications Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość