Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Goat Anti-Rabbit IgG Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Dostawca: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1,0 mg 1 mg IMMRIR2120
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Reactivity Rabbit
Conjugation DyLight® 488
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Stężenie 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Cross adsorption Yes
Immunogen Rabbit IgG
Purification Affinity purified using solid phaseRabbit IgG
Form Lyophilized
Storage buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Temperatura przechowywania 2-8 °C
Shipping temperature 2-8 °C
Tested applications Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość