Drukuj
Wysokościomierz barometryczny z termometrem
620-1953EA 646 PLN
VWRI620-1953
Wysokościomierz barometryczny z termometrem
Ten precyzyjny wysokościomierz barometryczny z termometrem jest idealny do profesjonalnego zastosowania.
  • Lucent-screening grid front (IP 65)
  • Pamięć maksymalna/minimalna
  • Miernik skrętu dla spadającego i/lub rosnącego ciśnienia powietrza
  • Regulacja poziomu morza i funkcja sumowania
  • Ponad 6000 godzin pracy "
Czujnik piezorezystancyjny do pomiaru ciśnienia absolutnego i temperatury.
Dodatkowe informacje: Zawiera baterię dziewięciowoltową typu IEC 6F22 i ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.