Drukuj
VWR® Traceable®, Termometr z alarmem z dużymi cyframi
Dostawca: VWR
VWR®
620-1858EA 287 PLN
620-1858 VWRU62344-914
VWR® Traceable®, Termometr z alarmem z dużymi cyframi
Termometry Termometry cyfrowe
Ten termometr cyfrowy umożliwia równoczesny odczyt temperatury otoczenia i temperatury sondy. Alarm dźwiękowy włącza się przy ustawieniach wysokiej/niskiej temperatury, między dwoma ustawieniami i poza dwoma ustawieniami. Zielone/czerwone światła i alarm aktywują się po wykryciu stanu 'poza zasięgiem'.
  • Podwójny wyświetlacz
  • Cyfry Jumbo
  • Resetowanie za naciśnięciem jednego przycisku
Sonda zewnętrzna (L×Ø: 16×5 mm) z kablem o długości 1 metra.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z identyfikowalnym certyfikatem kalibracji, baterią alkaliczną AAA, przyssawką do montażu czujnika i plastikową obudową.