Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kolumny kapilarne, DB-17
Dostawca: Agilent Technologies
These columns contain (50%-Phenyl)-methylpolysiloxane. They are excellent for confirmation analysis.
  • Solvent rinsable
  • Mid polarity
  • Equivalent to USP phase G3
  • Bonded and cross-linked
Max. temperature: 40 to 280/300 °C
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Typ kolumny Faza Grubość folii Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,10 µm 0,10 mm × 10 m 1 HEWL127-1712
on LTM module Kapilarna DB-17 0,10 µm 0,10 mm × 10 m 1 HEWL127-1712LTM
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,20 µm 0,10 mm × 10 m 1 HEWL127-1713
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,10 µm 0,10 mm × 20 m 1 HEWL127-1722
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,18 µm 0,18 mm × 20 m 1 HEWL121-1722
on LTM module Kapilarna DB-17 0,18 µm 0,18 mm × 20 m 1 HEWL121-1722LTM
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,30 µm 0,18 mm × 20 m 1 HEWL121-1723
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,25 mm × 15 m 1 HEWL122-1712
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,50 µm 0,25 mm × 15 m 1 HEWL122-1713
on 5" cage Kapilarna DB-17 0,50 µm 0,25 mm × 15 m 1 HEWL122-1713E
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,15 µm 0,25 mm × 30 m 1 HEWL122-1731
on 5" cage Kapilarna DB-17 0,15 µm 0,25 mm × 30 m 1 HEWL122-1731E
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 HEWL122-1732
on 5" cage Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 HEWL122-1732E
on LTM module Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 HEWL122-1732LTM
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,50 µm 0,25 mm × 30 m 1 HEWL122-1733
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,25 mm × 60 m 1 HEWL122-1762
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,15 µm 0,32 mm × 15 m 1 HEWL123-1711
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,32 mm × 15 m 1 HEWL123-1712
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,50 µm 0,32 mm × 15 m 1 HEWL123-1713
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,15 µm 0,32 mm × 30 m 1 HEWL123-1731
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 HEWL123-1732
on 5" cage Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 HEWL123-1732E
on LTM module Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 HEWL123-1732LTM
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,50 µm 0,32 mm × 30 m 1 HEWL123-1733
on 5" cage Kapilarna DB-17 0,50 µm 0,32 mm × 30 m 1 HEWL123-1733E
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,32 mm × 60 m 1 HEWL123-1762
on 7" cage Kapilarna DB-17 2,00 µm 0,53 mm × 5 m 1 HEWL125-1704
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,53 mm × 15 m 1 HEWL125-1711
on 7" cage Kapilarna DB-17 1,00 µm 0,53 mm × 15 m 1 HEWL125-1712
on LTM module Kapilarna DB-17 1,00 µm 0,53 mm × 15 m 1 HEWL125-1712LTM
on 7" cage Kapilarna DB-17 1,50 µm 0,53 mm × 15 m 1 HEWL125-1713
on LTM module Kapilarna DB-17 1,50 µm 0,53 mm × 15 m 1 HEWL125-1713LTM
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,50 µm 0,53 mm × 15 m 1 HEWL125-1717
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,25 µm 0,53 mm × 30 m 1 HEWL125-1731
on 7" cage Kapilarna DB-17 1,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 HEWL125-1732
on 5" cage Kapilarna DB-17 1,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 HEWL125-1732E
on LTM module Kapilarna DB-17 1,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 HEWL125-1732LTM
on 7" cage Kapilarna DB-17 1,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 HEWL125-1733
on 7" cage Kapilarna DB-17 0,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 HEWL125-1737
on 7" cage Kapilarna DB-17 1,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 HEWL125-1762
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość