Drukuj
Szalki Petriego, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
710-2507EA 1620 PLN
710-2507
Szalki Petriego, Nunc™
Szalki do hodowli Szalki Petriego
Polistyren przezroczysty optycznie. Nadrukowaną siatką wygodną do próbkowania w warunkach szpitalnych oraz w badaniach żywności i przemyśle farmaceutycznym.
  • Kompatybilne z systemami automatycznymi
  • Działają doskonale z automatycznymi dyspenserami ponieważ są jednakowej wysokości i całkowicie płaskie