  • Kryteria
    • Na stanie (8)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Podłoża gotowe do użycia, ampułki
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Szeroka gama sterylnych ampułek do wspólnej analizy mikrobiologicznej, w przezroczystych szklanych ampułkach lub z tworzywa sztucznego. Dostarczane ws...
Producent:  Hach
Opis:   Microbiological media in ampoules, F Strep, Do: Streptococcus
Producent:  SARTORIUS
Opis:   These ready to use ampoules are pre-sterilised and contain a membrane filter and pad. They have been specially designed for performing microbiological...
Producent:  Hach
Opis:   m-Endo broth detects total coliform bacteria (colonies with a greenish-gold sheen). For potable water samples, confirm with Lauryl Tryptose and Brilli...
Producent:  Hach
Opis:   These are used to detect waterborne pathogens associated with fecal contamination of water sources.
Producent:  Hach
Opis:   In 24 hours, Hach's m-ColiBlue24® broth give the simultaneous results for total coliforms and E. coli. Hach's ready-to-use media eliminates measuring,...
Numer katalogowy: (HACH2812450)
Producent:  Hach
Opis:   The m-HPC broth used in heterotrophic plate count (HPC), for estimating the number of live heterotrophic bacteria in water. This test can provide usef...
UOM:  1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (HACH2428350)
Producent:  Hach
Opis:   Microbiological media in ampoules, m-Green yeast and mold, 2 ml plastic ampule, Do: Yeast and Moulds
UOM:  1 * 50 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 13
  1  2  Następny