Drukuj
VWR®, wytrząsarka termiczna, wytrząsarka termiczna
Dostawca: VWR
VWR®
460-0249EA 4658 PLN
460-0249
VWR®, wytrząsarka termiczna, wytrząsarka termiczna
Bloki grzewcze Termostaty z wytrząsaniem
Posiada funkcję ogrzewania/chłodzenia i wytrząsania lite Idealny do wielu aplikacji life science w biologii molekularnej, biochemii i chemii klinicznej. Jej kompaktowe wymiary obejmują intuicyjny panel sterowania z dużym, wielokolorowym wyświetlaczem, który umożliwia użytkownikom łatwe programowanie i wyświetlanie ustawień temperatury, czasu i prędkości.
  • Do wyboru osiem wymiennych bloków aluminiowych przystosowanych do płytek PCR i probówek o pojemności od 0,2 do 15 ml
  • Precyzyjna kontrola prędkości
  • Szybkie nagrzewanie i chłodzenie
  • Kompaktowy wymiary
Informacje do zamówienia: Dostarczany bez bloków, bloki należy zamówić oddzielnie.