Drukuj
Medium do hodowli, gotowe do użycia, w probówkach
Dostawca: Sartorius
SART14130-KEA 774 PLN
SART14130-K 801-4137 SART14138-K SART14140-K 391-3998 SART14131-K SART14132-K
Medium do hodowli, gotowe do użycia, w probówkach
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia Podłoża gotowe do użycia w probówkach
The traditional culture media for microorganisms is agar media. The media are available in two formats. Agar media in tubes are for pouring agar plates. The content of one tube is sufficient for two 90 mm or three 60 mm petri dishes.
  • A cost-effective alternative for casting plates