Drukuj
PAR test agar
Dostawca: Liofilchem
LIOF11200EA 502 PLN
LIOF11200
PAR test agar
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia
Medium with spores of Geobacillus stearothermophilus subsp. calidolactis for residual antibiotic detection in biological liquids.
  • For milk, blood and urine