Drukuj
Wyszukano: Zawory iniekcyjne
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: SGE a Trajan company
Opis: Syringe valve SLLV, Luer lock and luer tip, 50 µl - 2 l syringe volume
Producent: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: Manual sample injectors have two positions, 'Load' and 'Inject'. The 'Load' position allows sample loading into the sample loop or sample chamber. A s...
Numer katalogowy: (HAMI86580)
Producent: HAMILTON BONADUZ
Opis: This MTB sampling valve is a lever-actuated on/off valve used for storing and transporting samples in any Gastight® PTFE Luer lock (TLL) or Luer tip (...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SOCOREX ISBA
Opis: Replacement kits for the valve assembly are supplied in a dedicated bag with each Socorex® self-refilling syringe.
Numer katalogowy: (WHEA851426)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Kit includes 1 spring, 2 balls, 2 washers for valve, and barrel washer.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (WITG0.290.403)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Spare needle valve, PTFE, red for high vacuum stopcocks WITAFLO, 3 mm hole
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (560-0168)
Producent: UPCHURCH SCIENTIFIC
Opis: The 6-port medium pressure injection valves feature easy, external sample loop customisation. Simply clean-cut a piece of tubing that represents the v...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Agilent
Opis: The stainless steel 7725i and PEEK 9725i manual injection valves are suitable for large sample volumes, high flow rates and preparative columns sized ...
Producent: Agilent
Opis: Replacement valve UWP series, 1 μl, 1000 psi, 175 °C
Producent: Merck
Opis: The sampling valves are used for sterile sampling of water or other final products in the pharmaceutical industry.
Numer katalogowy: (SIAL57620-U)
Producent: Merck
Opis: The Rheodyne Model 7725 injector allows you to inject 1 μl to 5 ml samples with accuracy and precision.
j.m.: 1 * 1 Szt.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom