Drukuj
Wyszukano: Atomizery
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (217-0695)
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, rozpylacz do szkła borokrzemianowego.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (552-0031)
Producent: CAMAG
Opis: Glass atomiser. Cost efficient alternative for a TLC sprayer.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (CAMA022.6530)
Producent: CAMAG
Opis: Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: PerkinElmer
Opis: The PFA-ST MicroFlow nebuliser is made from high purity, HF resistant PFA. It has an exchangeable external sample uptake capillary. The sample uptake ...
Numer katalogowy: (MFLX70025-04)
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Increase oxygen into your water.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (WITG2.147.000)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Sprayer are made of borosilicate glass, complete with rubber bulb.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (1.08540.0001)
Producent: Merck
Opis: The Merck TLC sprayer allows derivatisation reagents to be sprayed homogeneously onto developed chromatograms. It is equipped with two different spray...
j.m.: 1 * 1 SZT
MSDS
Numer katalogowy: (552-6001)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Glass spray bottle with rubber bulb for simple manual operation of the solution spray.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HEWLG1820-65337)
Producent: Agilent
Opis: This spray chamber made of quartz is used with 7500 ICP-MS.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Numer katalogowy: (HEWLG3139-65003)
Producent: Agilent
Opis: This PFA spray chamber is the standard spray chamber used with the 7500 ICP-MS when aspirating hydrofluoric acid.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom