Drukuj
Wyszukano: Złączki do prekolumn
33  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Avantor
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Spieki z PTFE do kolumn szklanych 3 ml
Producent: Avantor
Opis: Frit made of 316 grade stainless steel.
Producent: Avantor
Opis: Avantor® ACE® UHPLC pre-column filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for ma...
Numer katalogowy: (HICHHI-1140)
Producent: Avantor
Opis: Avantor® Hichrom, Frit, Porowatość: 2 µm, Materiały spiekane: PEEK
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Avantor
Opis: These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Producent: Avantor
Opis: Placed immediately before the column, the precolumn filter traps particles introduced with the sample. For samples, which may irreversibly absorb onto...
Producent: Avantor
Opis: These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Producent: Avantor
Opis: Avantor® Hichrom, Frits, 0,750×0,700×0,881, Porowatość: 20 µm, Materiały spiekane: Stal nierdzewna
Numer katalogowy: (7121-05)
Producent: Avantor
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND spe™, Spieki z do kolumn polipropylenowych 3 ml
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (HICHHI-140)
Producent: Avantor
Opis: Avantor® Hichrom, Preparative frit assembly, Naturalny, Porowatość: 2 µm
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (HI-300)
Producent: Avantor
Opis: The frit removal tool is ideal for the removal of frits used in HPLC/LC columns.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bohlender
Opis: These PTFE gas distributors and frits are suitable for steady sparkling of the flowing gas.
Producent: Bohlender
Opis: These frits are made from PTFE.
Producent: MACHEREY-NAGEL
Opis: CHROMABOND®, CHROMABOND® Flash DL 80, PE filter elements, 30,8 mm ID
Numer katalogowy: (MICS49650-005)
Producent: MICROSOLV TECH CORP
Opis: The flter protects columns from particulates and extends the column life-time.
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: VARIAN
Opis: PP frit, are made with high-grade, clean PE for clean extracts.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom