Drukuj
Wyszukano: Zawory przełączające
8  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Producent: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: Applicable for sample injection, column switching and sample enrichment applications.
Producent: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: Rheodyne®, 7030L 2-position, 6-port switching valve, large bore, double 3-way, 10-32 ports for 1/16" OD tubing, 1,0 mm stator passage Ø, Stal nierdzewna
Numer katalogowy: (554-3288)
Producent: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: Combine MX Series II™ modular valves with an instrument currently in use to support complex fluid switching and sample injection needs.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Cytiva
Opis: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Producent: OMNIFIT LTD
Opis: The high pressure manual rotary valves are made from PTFE with a PCTFE rotor with a bore size of 0,8 mm making them ideal for pressure applications up...
Producent: UPCHURCH SCIENTIFIC
Opis: Upchurch Scientific®, V-101L right angle flow-switching valve, bulkhead version, 1/16" OD tubing, 1,0 mm thru-hole, 6,2 µl swept volume
Producent: OMNIFIT LTD
Opis: Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom