  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Podłoża gotowe do użycia w workach, płynne
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"10"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Worki z gotowymi pożywkami mikrobiologicznymi są idealnie dla próbek o dużej objętości.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Łącznik do torby, -, Aplikacja: Accessory
Producent:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Opis:   Tryptic soy broth, 10000 ml, Aplikacja: Bacteria, general
Producent:  Sartorius
Opis:   MPC female sealing cap
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   LB Medium is a nutritionally rich medium originally developed for growth and maintenance of E. coli strains. It supports a luxurious growth of ...
Numer katalogowy: (ICNA113046075)
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   Terrific broth (TB) has been formulated for optimum growth of Escherichia coli for purposes of strain maintenance, cloning, protein expression....
UOM:  1 * 10 L
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   YPD broth or agar are used for routine growth of Saccharomyces cerevisiae for molecular biology studies.
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   Circlegrow® is designed for obtaining rapid growth of E. coli and high yields of plasmid DNA. It extends plasmid production past log phase.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 10
  1  2  Następny 