Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
BLAUBRAND®
BRND2.37407EA 359 PLN
BRND2.37407 BRND2.37406 BRND2.37409 BRND2.37408 BRND2.37403 BRND2.37402 BRND2.37405 BRND2.37404 BRND2.37410 BRND2.37401 BRND2.37411
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe, z korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Oznaczenia i napisy emaliowane na biało o wysokim kontraście
  • Oznaczenie DE-M
  • Całkowite zamówienie z jednej partii, dostarczane z certyfikatem partii
*Szeroka szyja.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042