Drukuj
Przedłużacze do sond temperatury, BOLA
Dostawca: Bohlender
BOLA
BOHLP1724-38EA 784 PLN
BOHLP1724-38 BOHLP1724-16 BOHLP1724-46 BOHLP1724-08
Przedłużacze do sond temperatury, BOLA
Kable
PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from -200 to +250 °C