n-Heksan ≥95%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
|
Niebezpieczeństwo
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85389.320EA
846
PLN
85389.320
n-Heksan ≥95%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
n-Heksan
Formuła:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Temp. Wrzenia: 69 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –94,3 °C Gęstość: 0,659 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –22 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009520 Numer CAS: 110-54-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6 Jednostka: 1208 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,04712 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 95% |
Evaporation residue | Max 0.0003% |
Colouration | Max 10 APHA |
Water | Max 0.005% |
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's | Max 2 ng/l |
GC/ECD any pesticide (as Lindane) | Max 2 ng/l |
GC/NPD any pesticide (as Parathion) | Max 5 ng/l |
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) | Max 2 pg/ml |
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) | Max 1 ng/l |
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) | Max 2 ng/l |
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) | Max 2 ng/l |
Filtered through 0.2um, filled under inert gas | Conforms |