Toluen, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Metylobenzen
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85393.320EA
873
PLN
85393.320
Toluen, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Toluen
Formuła:
C₆H₅CH₃ MW: 92,14 g/mol Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008512 Numer CAS: 108-88-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9 Jednostka: 1294 ADR: 3,II REACH: 01-2119471310-51 Klasyfikacja Merck : 12,09667 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Evaporation residue | Max 0.0003% |
Colouration | Max 10 APHA |
Water | Max 0.05% |
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's | Max 5 ng/l |
GC/ECD any pesticide (as Lindane) | Max 5 ng/l |
GC/NPD any pesticide (as Parathion) | Max 10 ng/l |
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) | Max 5 pg/ml |
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) | Max 1 ng/l |
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) | Max 2 ng/l |
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) | Max 2 ng/l |
Filtered through 0.2um, filled under inert gas | Conforms |