Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-CD93 Mouse Polyclonal Antibody [clone: R139]

Dostawca: OriGene
Type: Primary
Antigen: CD93
Clonality: Polyclonal
Clone: R139
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human



 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 μg 25 µG ORIGTA320304
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol CD93
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Clone R139
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Flow cytometry Yes
Cross adsorption No
Purification purified by affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer Aqueous buffer, 0,09% sodium azide, may contain carrier protein/stabilizer
Temperatura przechowywania – 20 °C
Shipping temperature –20 °C
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość