Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-TNFRSF18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5G4]

Dostawca: OriGene
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000

Type: Primary
Antigen: TNFRSF18
Clonality: Monoclonal
Clone: 5G4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human



 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 μg 100 µl ORIGCF806401
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol TNFRSF18
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5G4
Host Mouse
Isotype IgG2a
Western blot Yes
Amino acid number 26 to 162
Cross adsorption No
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 26-162 of human TNFRSF18(NP_004186) produced in E.coli.
Molecular weight 23.5 kDa
Purification purified by affinity chromatography
Form Lyophilized
Storage buffer PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
Temperatura przechowywania – 20 °C
Shipping temperature –20 °C
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość