Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SppA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Agrisera
Type: Primary
Antigen: SPPA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, C. reinhardtii, Phaseolus vulgaris, Spinacia oleracea, Vicia faba
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
300 µl 300 µl AGRIAS101598
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol SPPA1
Reactivity C. reinhardtii, Phaseolus vulgaris, A. thaliana, Vicia faba, Spinacia oleracea
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
Cross adsorption No
Immunogen recombinant SppA1 protease from Arabidopsis thaliana, NP_565077.2 (Q9C9C0 , At1g73990)
Temperatura przechowywania – 20 °C
Shipping temperature Ambient
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość