Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-PsbA Rabbit Polyclonal Antibody

Dostawca: Agrisera
Type: Primary
Antigen: PSBA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Alaria esculenta, Amphidinium carterae, A. thaliana, C. raudensis, C. reinhardtii, Cyanophora sp., Fucus vesiculosus, Gonyaulax polyedra, Hordeum vulgare, Lobaria pulmonaria, Petunia sp., Pinus sylvestris, Turbinaria reniformis symbiotic dinoflagellates, Synechococcus sp. pcc 7942, Triticum aestivum, Ulva sp., Stylophora pistillata symbiotic dinoflagellates




 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µl 50 µl AGRIAS10704
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol PSBA
Reactivity Synechococcus sp. pcc 7942, Ulva sp., A. thaliana, Fucus vesiculosus, Turbinaria reniformis symbiotic dinoflagellates, Lobaria pulmonaria, C. reinhardtii, Gonyaulax polyedra, Pinus sylvestris, Stylophora pistillata symbiotic dinoflagellates, C. raudensis, Hordeum vulgare, Cyanophora sp., Amphidinium carterae, Petunia sp., Triticum aestivum, Alaria esculenta
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
Amino acid number 234 to 242
Cross adsorption No
Immunogen KLH-conjugated synthetic peptide, amino acids 234-242 of D1 protein P83755 (AtCg00020)
Temperatura przechowywania – 20 °C
Shipping temperature Ambient
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość