Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-8-Hydroxyguanosine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15A3]

Dostawca: Agrisera
Type: Primary
Antigen: 8OHDG
Clonality: Monoclonal
Clone: 15A3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: A. thaliana, N. tabacum, Oryza sativa, Solanum tuberosum, Zea mays




 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG AGRIAS10708-100
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol 8OHDG
Antigen name 8-Hydroxy-Guanosine
Reactivity Oryza sativa, N. tabacum, Zea mays, A. thaliana, Solanum tuberosum
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 15A3
Host Mouse
Isotype IgG2a
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Cross adsorption No
Immunogen 8-hydroxy-guanosine-BSA and – casein conjugates
Temperatura przechowywania – 20 °C
Shipping temperature Ambient
Tested applications Affinity Purification
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość