Drukuj
Probówki z gwintem, możliwe do przyłaczenia
Dostawca: Witeg
WITG0.182.315EA 9.8 PLN
WITG0.182.315
Probówki z gwintem, możliwe do przyłaczenia
Adaptery i złącza Adaptery i złącza z nakrętką
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
DIN screw thread SVL.