Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-GPRIN2 Mouse Monoclonal Antibody
Dostawca: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant GPRIN2.
Type: Primary
Antigen: GPRIN2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009721-M
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol GPRIN2
Antigen name G Protein Regulated Inducer Of Neurite Outgrowth 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms GRIN2, KIAA0514
Amino acid number 1 to 461
Gene ID 9721
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen GPRIN2 (AAH11672.1, 1 a.a. ~ 461 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence MSSSHPEPGPWAPLSPRLQPLSQSSSSLLGEGREQRPELHKTASSTMWQAQLGEASTRPQAPEEEGNPPESMKPARASGPKARPSAGGHWRSSTVGNVSTMGGGDLCRLRAPSAAAMQRSHSDLVRSTQMRGHSGARKASLSCSALGSSPVHRAQLQPGGTSGQGGQAPAGLERDLAPEDETSNSAWMLGASQLSVPPLDLGDTTAHSSSAQAEPKAAEQLATTTCHALPPAALLCGMREMREVGAGGCCHALPATGILAFPKLVASVSESGLQAQHGVKIHCRLSGGLPGHSHCCAHLWGPAGLVPEPGSRTKDVWTMTSANDLAPAEASPLSAQDAGVQAAPVAACKAVATSPSLEAPAALHVFPEVTLGSSLEEAPSPVRDVRWDAEGMTWEVYGAAVDPEVLGVAIQKHLEMQFEQLQRAPASEDSLSVEGRRGPLRAVMQSLRRPSCCGCSGAAPE
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość