Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-FUBP3 Mouse Monoclonal Antibody
Dostawca: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant FUBP3.
Type: Primary
Antigen: FUBP3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008939-M
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol FUBP3
Antigen name Far upstream element binding protein 3
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms FBP3
Amino acid number 1 to 261
Gene ID 8939
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen FUBP3 (AAH07874.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence MPPIGNQLGALVHQRTVITEEFKVPDKMVGFIIGRGGEQISRIQAESGCKIQIASESSGIPERPCVLTGTPESIEQAKRLLGQIVDRCRNGPGFHNDIDSNSTIQEILIPASKVGLVIGRGGETIKQLQERTGVKMVMIQDGPLPTGADKPLRITGDAFKVQQAREMVLEIIREKDQADFRGVRGDFNSRMGGGSIEVSVPRFAVGIVIGRNGEMIKKIQNDAGVRIQFKPDDGISPEYYRQQVAFYGQTLGQAQAHSQEQ
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość