Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-P4HA2 Mouse Monoclonal Antibody
Dostawca: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant P4HA2.
Type: Primary
Antigen: P4HA2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008974-M
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol P4HA2
Antigen name prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide II
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 533
Gene ID 8974
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen P4HA2 (NP_001017973.1, 1 a.a. ~ 533 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość