Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-GPR32 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR32.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 38 μg/ml
Type: Primary
Antigen: GPR32
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 μg 50 µg ABNOPAB26311
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol GPR32
Antigen name G Protein-Coupled Receptor 32
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms Probable G protein coupled receptor 32, gpr32, GPCR GPR32, G protein coupled receptor GPR32, RVDR1
Gene ID 2854
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at 3rd extracellular domain of human GPR32.
Purification Immunoaffinity chromatography
Storage buffer PBS (0,1% sodium azide)
Temperatura przechowywania Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość