Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-GIPR Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GIPR.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 7-17 μg/ml
Type: Primary
Antigen: GIPR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 μg 50 µg ABNOPAB26319
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol GIPR
Antigen name Gastric Inhibitory Polypeptide Receptor
Reactivity Human, Gorilla
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms Glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor, GIPR, PGQTL2, Gastric inhibitory polypeptide receptor, GIP-R
Gene ID 2696
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 18 amino acids at N-terminal extracellular domain of human GIPR.
Purification Immunoaffinity chromatography
Storage buffer PBS (0,1% sodium azide)
Temperatura przechowywania Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość