Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą, Terry Heavy
Dostawca: Honeywell Safety Products
Terry
Knitted cotton gloves with winged thumb and long cotton cuff. Suitable for mechanical and thermal hazards up to 250 °C.
  • Maximum comfort and added sturdiness are ensured
  • 5-finger gloves for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Cuff helps to protect the forearm from mechanical and thermal hazards
Ideal for handling in glassworks, metallurgy and foundries.
Certyfikaty: EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX), Cat. II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Glove size Kolor Wysokość Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
One size Naturalny 360 mm 60 PAIR DALLRQE9607A
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ Terry Heavy
Oburęczne, na jedną dłoń Na jedną dłoń
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku Wielokrotnego użytku
Mankiet Wysoki ochronny
Cuff length 15 cm
Normy EN EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX)
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość