  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Testy lateksowe
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis:   Dry latex test designed to demonstrate by slide agglutination strains possessing a serogroup antigen.
Producent:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis:   Wellcolex® Rapid Latex Agglutination test kits are designed for rapid and accurate identification of enteric bacteria, such as Salmonella, S...
Producent:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis:   SALMONELLA O FAXTOR 9 (GROUP D) 1 * 2 ml
Producent:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis:   Directly detect antigens present in human cerebrospinal fluid (CSF), serum, urine, or blood cultures using Thermo Scientific™ Wellcogen™ Bacterial Ant...
Numer katalogowy: (710-0213)
Producent:  MAST DIAGNOSTICA
Opis:   For the identification of Staphylococci, which synthezise the Clumping factor and/or Protein A.
UOM:  1 * 120 Tests
Producent:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis:   The technique of reversed passive latex agglutination (RPLA) enables soluble antigen such as bacterial toxins to be detected in an agglutination assay...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6