Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, USP, szkło, bezbarwne, BLAUBRAND®, NS plastik
Dostawca: Brand
BLAUBRAND®
BRNDUSP37249EA 320 PLN
BRNDUSP37249
Kolby miarowe, klasa A, USP, szkło, bezbarwne, BLAUBRAND®, NS plastik
Kolby Kolby miarowe
Borosilicate glass 3.3, clear with PP stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042. Conformity certified (DE-M marking).
Dodatkowe informacje: Supplied with a batch number, batch certificate and with USP individual certificate.