Drukuj
Pistolet rozpylający
Dostawca: Entegris
ENTE221-59EA 0 PLN
ENTE221-59 ENTE221-69 ENTE221-68 ENTE215-129 ENTE215-128 ENTE215-138 ENTE421-65 ENTE421-111-1 ENTE421-66 ENTE221-62 ENTE221-60
Pistolet rozpylający
Pistolety natryskowe
High purity PFA (all wetted parts).
  • With 4,8 mm orifice and ³/₈" Flaretek® tube fitting or ¹/₂" compression connections
  • Max. pressure 5,52 bar
Used in fume hoods and wet processing stations to help protect against corrosion.