Drukuj
Destylator z parą wodną lotnych składników, VAPODEST® 200
Dostawca: Gerhardt
705-0857EA 0 PLN
705-0857
Destylator z parą wodną lotnych składników, VAPODEST® 200
Systemy do destylacji Systemy destylacji Kjeldahla
VAPODEST® 200 jest idealnym narzędziem do destylacji związków lotnych, SO₂, alkoholu i fenolu.
  • Inteligentna kontrola wszystkich funkcji
  • Programowalne, automatyczne dodawanie NaOH
  • Programowalny czas destylacji i reakcji
  • Efektywne z programowalną mocą pary 10 - 100%
  • 7" kolorowy wyświetlacz i łatwe menu nawigacyjne
VAPODEST® 200 jest zgodny z wymaganiami zarządzania danymi akredytowanych laboratoriów (ISO 17025, GLP).