Te jednorazowe rękawice rozpuszczalnikowe nadają się do różnych zastosowań i zapewniają niezawodną ochronę przed szerokim zakresem agresywnych chemikaliów, takich jak Isopropanol, Skydrol®, Frekote®.
- Wykonane z dwóch cienkich warstw neoprenu i nitrylu, niebieskie na zewnątrz i białe po stronie zakładania
- Zapewniają niską ochronę chemiczną przed rozpryskami i podstawową odpornością na ścieranie
- Idealny do przenoszenia płynów hydraulicznych, olejów i smarów w przemyśle lotniczym
- Teksturowane koniuszki palców dla przyczepności na mokro lub na sucho
- Nie zawiera silikonu i lateksu
- Właściwości antystatyczne zgodnie z EN 1149-3
Specjalnie zaprojektowane dla klientów z branży lotniczej i motoryzacyjnej, zapewniający najlepszy kompromis między ochroną a zręcznością. Nadaje się również do wielu innych zastosowań, takich jak obsługa chemiczna, czyszczenie, lekkie prace montażowe oraz lakiernie i natrysk.
Certyfikaty: EN 374, EN 388 (2XXXX); Kat. III; AQL 0,65.