Stojące mikroskopy są idealne do użytku na uniwersytetach i w laboratoriach.
- Odlewana rama o wysokiej stabilności
- Obiektywy N-plan (160 mm lub IOS)
- Oświetlenie Koehlera w celu uzyskania wyraźnych obrazów
- Oświetlenie LED z regulacją natężenia; stała temperatura barwowa czystej bieli (6300 K)
- Elementy optyczne poddane obróbce zapobiegającej powstawaniu pleśni i grzybów
Certyfikaty: Obiektywy zgodne z normami DIN.
Kontrole materiałów i procesów produkcyjnych zoptymalizowane przez system jakości ISO 9001:2008.
Dodatkowe informacje: Dostarczany gotowy do użycia z okularami, obiektywami i wielopinowym zasilaczem zewnętrznym .