Order Entry
Floor scales, Defender® 3000, DF series | Balances and Scales
Floor scales, Defender® 3000, DF series
Dostawca:  OHAUS
Certyfikaty
undefined
Floor scales, Defender® 3000, DF series
Dostawca:  OHAUS
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Model
    Weighing cap.
    Readability
    Pan/Platform Size
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • 611-3530
    83997596
    DF32M1500BL
    1500000 g
    500 g
    1200×1200×110 mm
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 5 090 zł
    5 090 zł
    1 * 1 SZT
       5 090 zł
    Supplier Article Number: 83997596
    Local Article Number: OHAU83997596
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 611-3526
    83997585
    DF32M1500BLX
    1500000 g
    500 g
    1200×1500×110 mm
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 5 440 zł
    5 440 zł
    1 * 1 SZT
       5 440 zł
    Supplier Article Number: 83997585
    Local Article Number: OHAU83997585
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 611-3525
    83997584
    DF32M3000BLX
    3000000 g
    1000 g
    1200×1500×110 mm
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 5 440 zł
    5 440 zł
    1 * 1 SZT
       5 440 zł
    Supplier Article Number: 83997584
    Local Article Number: OHAU83997584
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable