Drukuj
VWR® INCU-Line® Prime, Inkubatory z naturalną konwekcją
Dostawca: VWR
VWR®
390-0910EA 8450 PLN
390-0910 390-0911
VWR® INCU-Line® Prime, Inkubatory z naturalną konwekcją
Inkubatory Inkubatory standardowe
Te inkubatory z naturalną konwekcją powietrza mają wewnętrzną komorę ze stali nierdzewnej, zewnętrzną powłokę z blachy powlekanej proszkowo i wewnętrzne szklane drzwi. Wszystkie modele są wyposażone w port dostępu o średnicy 30 mm, zegar czasu rzeczywistego, zegar cyfrowy, port USB i funkcję pamięci wyników testu, aby przywołać dane temperatury lub zdarzenia z pamięcią wewnętrzną, która przechowuje do 2046 rekordów danych. Oferta obejmuje funkcję autodiagnostyki, alarm awarii czujnika temperatury, blokadę drzwi, alarm otwartych drzwi oraz alarmy dźwiękowe i wizualne. Wszystkie modele mają następujące funkcje bezpieczeństwa: Niezależne regulowane urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem Klasa 3.1 chroni próbki i inkubator oraz system kontroli awarii zasilania (program jest kontynuowany po przywróceniu zasilania). Wszystkie piece Prime i inkubatory tego samego rozmiaru mogą być układane w stosy bez dodatkowych akcesoriów (z wyjątkiem modeli 180 L, które nie mogą być ustawiane jeden na drugim).
  • Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem graficznym LCD i podświetlanymi przyciskami dotykowymi
  • Przechowuje do 3 programów, każdy program zawiera max. 3 regulowane rampy i 3 profile temperatury w czasie
  • Funkcja pętli do 99 razy lub bez końca
  • Regulowane trzymanie w zadanym czasie dla temperatury od 1 min do 5 dni lub praca ciągła
  • Ręczne sterowanie klapą powietrzną, 0% (zamknięte), 25%, 50%, 75%, 100% (otwarte)
Dodatkowe informacje: Dostarczany z 2 półkami z drutu ze stali nierdzewnej dla modeli Prime 56 i 112 oraz 3 półkami dla modelu 180 Prime. Certyfikat testowy producenta (dane mierzone w 37 ° C) i podstawowe oprogramowanie sterujące do pobierania danych z pamięci wewnętrznej. Wielojęzyczna instrukcja obsługi.