Drukuj
VWR®, Butle Carboy, szeroka szyja, prostokątny, z kurkiem
Dostawca: VWR
VWR®
216-1719EA 459 PLN
216-1719 216-1732 216-1735 216-1700
VWR®, Butle Carboy, szeroka szyja, prostokątny, z kurkiem
Butelki i butle Butle typu carboy
Półprzezroczysty HDPE lub PP, z fioletowymi zakrętkami.
Służy do przechowywania i wydawania roztworów i mediów. Prostokątne gąsiory mają wytrzymałą rękojeść ze stali nierdzewnej, która ułatwia przenoszenie i wylewanie. Butle carboy są szczelne w standardowych warunkach testowych. Ze skalą, aby zidentyfikować dozowaną objętość. Zawory są przymocowane do uchwytu i wymagają ręcznego montażu. Do montażu nie są potrzebne żadne narzędzia.
HDPE carboys
Jednorazowe butle polietylenowe o wysokiej gęstości (HDPE) są idealne do przechowywania i przenoszenia sterylnych płynów oraz odczynników farmaceutycznych/biotechnologicznych.
Dobre do przechowywania w niskich temperaturach (do –80 °C), temperatura pracy od –80 do +120 °C
Wysoka odporność na uderzenia, nawet w ujemnej temperaturze
Szeroko stosowany do długiego przechowywania dzięki wysokiej odporności chemicznej
Szeroko stosowany w przemyśle spożywczym i mleczarskim
PP carboys
Idealne do sterylnego przechowywania wody, butle polipropylenowe mogą być autoklawowane przed napełnieniem, aby zatrzymać powtarzający się wzrost bakterii.
Doskonała odporność chemiczna
Temperatura pracy 0 do 135 °C
Autoklawowalne
Note: Polipropylenowe butle carboy są autoklawowalne. Butele carboy z HDPE nie są autoklawowalne Przed autoklawowaniem należy zawsze zdemontować kurek i nasadkę z butli.
Certyfikaty: Żywica spełnia wymagania US FDA 21 CFR, USP Class VI