Drukuj
VWR®, Sita testowe, 300×30 mm
Dostawca: VWR
VWR®
510-2626EA 999 PLN
510-2626 510-2625 510-2628 510-2627 510-2629 510-2596 510-2595 510-2631 510-2598 510-2597 510-2630 510-2633 510-2599 510-2632 510-2635 510-2634 510-2594 510-2593 510-2615 510-2614 510-2617 510-2616 510-2619 510-2618 510-2620 510-2622 510-2621 510-2624 510-2623 510-2648 510-2604 510-2603 510-2647 510-2606 510-2605 510-2608 510-2607 510-2609 510-2611 510-2610 510-2613 510-2612 510-2637 510-2636 510-2639 510-3846 510-2638 510-2640 510-2642 510-2641 510-2600 510-2644 510-2643 510-2602 510-2646 510-2645 510-2601
VWR®, Sita testowe, 300×30 mm
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; tkanina druciana: Stal nierdzewna, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.