Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Aplikator filmu uszczelniającego
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/55/18989355.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Miękki wałek gumowy zalecany do zapewnienia szczelnego i spójnego nanoszenia folii klejących na mikropłytki.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (391-0241)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Łopatki do wygładzania filmu, niesterylne, Do szlifów: aplikacja filmu uszczelniającego
UOM:  1 * 5 SZT
Producent:  Corning Life Science
Opis:   Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (732-1380)
Producent:  Corning Life Science
Opis:   Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  NUNC
Opis:   APLIKATOR DO FOLII USZCZELNIAJĄCEJ 1 * 2 SZT
UOM:  1 * 2 SZT
Numer katalogowy: (732-4975)
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   [EN]APPLICATOR ADHESIVE SEAL 1 * 1 SZT
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (731-0461)
Producent:  IST Scientific LLP
Opis:   [EN]HAND ROLLER QUICKSEAL 102MM ROLLER W 1 * 1 SZT
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  TQC
Opis:   Cylindrical film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses in film width 60 or 80 mm. S...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 21
  1  2  3  Następny