Drukuj
Cyfrowe wiskozymetry rotacyjne, evo expert
Dostawca: Fungilab
FUNGVE320003EA 14850 PLN
FUNGVE320003 FUNGVE320002 FUNGVE321003 FUNGVE321002 FUNGVE320001 FUNGVE321001
Cyfrowe wiskozymetry rotacyjne, evo expert
Seria Expert Evo dla wysoce wydajnych i mulit funkcjonalnych pomiarów lepkości.
  • Kolorowy ekran TFT, dla łatwego odczyt i szybkiego rozpoznawania danych
  • Intuicyjna dotykowa klawiatura aby wybrać swoje dane jednym dotknięciem, z śwatłem LED
  • Połączenie USB: typ generacji A 2.0 do pobierania danych do komputera
  • Wbudowany bezprzewodowy system ułtwiający kontrolę i dostęp do pomiarów
  • Odczyt Lepkość: dynamiczna lepkość (cP lub mPa · s) lub kinematyczma lepkość (cSt)
(L) Low to medium viscosity - (R) Medium to high viscosity - (H) High to very high viscosity