Drukuj
Rozsiewacz Drigalski
Dostawca: Marienfeld
MARI1800024EA 198 PLN
MARI1800024
Rozsiewacz Drigalski
Głaszczki Głaszczki
Glass.
  • For bacteriological applications
  • Facilitates uniform distribution and plating of bacteria material on solid nutrient media