Drukuj
Palnik Bunsena
Dostawca: Juchheim
JUCHVL01492PEA 1960 PLN
JUCHVL01492P
Palnik Bunsena
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Bunsen burner with foot switch and magnetic valve.
Height: 145 mm
Weight: 1055 g
Height: 145 mm
Weight: 1055 g