Drukuj
Vials Racks, AGILENT TECHNOLOGIES
Dostawca: Agilent Technologies
HEWL5067-0243EA 134 PLN
HEWL5067-0243
Vials Racks, AGILENT TECHNOLOGIES
Statywy do probówek Statywy na vialki chromatograficzne
Stackable storage racks holds up to 50 standard 2 ml, 12 mm vials.