Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Dzielniki próbek
Dostawca: ENDECOTTS
ENDE1/4SSDSLOTEA 8690 PLN InStock
ENDE1/4SSDSLOT ENDE1/2SSDSLOT
Dzielniki próbek
Rozdzielacze do próbek
Endecotts hand held sample dividers will subdivide material samples into two smaller portions by a single pass. Further subdivisions can be attained by multiple passes. Each subdivision created retains the characteristics of the original sample.
  • Ideal for free flowing powders
  • Unit consists of divider plus 3 receiving boxes
  • Stainless steel with slot widths
  • Will subdivide material samples into two smaller portions by single pass
  • Each subdivision retains the characteristics of the original sample
  • Based on recommendations of BS 5309 and BS 3406/1
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość