Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Złączki do UHPLC, ACE®
Dostawca: Advanced Chromatography Technologies
ACE®
EXL-CC10EA 1660 PLN InStock
EXL-CC10 EXL-CCSK EXL-CC EXL-TW
Złączki do UHPLC, ACE®
Złączki Złączki do kolumn
Stainless steel/PEEK UHPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed to connect UHPLC columns to UHPLC systems and make other similar connections. They are suitable for use with 1/16" OD tubing and virtually all manufacturers' UHPLC systems and all brands of UHPLC columns.
  • Pressure rated to 1700 bar (>25000 psi)
  • Usable at elevated temperatures (up to 100 °C)
  • Reusable, non-permanent swaging design
  • 10 make and break cycles
For optimum connector lifetime and to avoid accidental permanent swaging of the connector to the tubing by over tightening, the use of an ACE® torque wrench is recommended.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość